203293
Bisindolylmaleimide I
InSolution, ≥95%, protein kinase C (PKC) inhibitor
Sinonimo/i:
InSolution Bisindolylmaleimide I, 2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-1H-indol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl)-maleimide, Gö 6850
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKC
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Gekeler, V., et al. 1996. Br. J. Cancer74, 897.
Kiss, Z., et al. 1995. Biochim. Biophys. Acta1265, 93.
Muid, R.E., et al. 1991. FEBS Lett.293, 160.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)