Documenti fondamentali
200488
Sigma-Aldrich
Bestatin Hydrochloride
InSolution, ≥98%, a metalloprotease inhibitor
Sinonimo/i:
InSolutionBestatin, Hydrochloride, [(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-Leu, HCl
Scegli un formato
10 MG
225,00 €
225,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
225,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24N2O4 · xHCl
Peso molecolare:
308.37 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
225,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O.[xHCl]
Descrizione generale
A metalloprotease inhibitor. Reversibly binds to cell surfaces and competitively inhibits surface aminopeptidases, notably aminopeptidase B and leucine aminopeptidase. Also acts as a potent aminopeptidase N inhibitor. Activates macrophages and T lymphocytes. Has anti-tumor properties. Effective at a concentration of 1-10 µM. The solid form of this compound (Cat. No. 200484) is also available.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Metalloproteases
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
Supplied as a 50 mM (10 mg/580 µL) solution of Bestatatin, HCl in H₂O.
Ricostituzione
Following initial, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Merck Index: 14, 9842.
Inoue, T., et al. 1994. J. Clin. Endocrinol. Metab.79, 171.
Taylor, A., et al. 1993. Biochemistry32, 784.
Ishida, J.I., et al. 1984. J. Chromatogr.305, 381.
Umezawa, H. 1982. Annu. Rev. Microbiol.36, 75.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2