230790
Chymostatin
Contains chymostatin "A" as a major form.
Sinonimo/i:
Chymostatin, [(S)-1-Carboxy-2-phenylethyl]-carbamoyl-α-[2-amidohexahydro-4(S)-pyrimidyl]-(S)-glycyl-[A = Leu; B = Val; or C = Ile]-phenylalaninal
Scegli un formato
101,00 €
Spedizione prevista il29 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
101,00 €
Spedizione prevista il29 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - GC3047700
Stato
powder
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to slightly yellow
Solubilità
5% glacial acetic acid: 10 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N7C(CCNC7=N)[C@H](NC(=O)N[C@@H](Cc9ccccc9)C(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](Cc8ccccc8)C=O.N4C(CCNC4=N)[C@H](NC(=O)N[C@@H](Cc6ccccc6)C(=O)O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C=O.N1C(CCNC1=N)[C@H](NC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)C(=O)N[C@@
InChI
1S/2C31H41N7O6.C30H39N7O6/c1-19(2)15-24(27(40)34-22(18-39)16-20-9-5-3-6-10-20)35-28(41)26(23-13-14-33-30(32)36-23)38-31(44)37-25(29(42)43)17-21-11-7-4-8-12-21;1-3-19(2)25(27(40)34-22(18-39)16-20-10-6-4-7-11-20)37-28(41)26(23-14-15-33-30(32)35-23)38-31(44)36-24(29(42)43)17-21-12-8-5-9-13-21;1-18(2)24(26(39)33-21(17-38)15-19-9-5-3-6-10-19)36-27(40)25(22-13-14-32-29(31)34-22)37-30(43)35-23(28(41)42)16-20-11-7-4-8-12-20/h3-12,18-19,22-26H,13-17H2,1-2H3,(H,34,40)(H,35,41)(H,42,43)(H3,32,33,36)(H2,37,38,44);4-13,18-19,22-26H,3,14-17H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,41)(H,42,43)(H3,32,33,35)(H2,36,38,44);3-12,17-18,21-25H,13-16H2,1-2H3,(H,33,39)(H,36,40)(H,41,42)(H3,31,32,34)(H2,35,37,43)/t22-,23?,24-,25-,26-;19-,22-,23?,24-,25-,26-;21-,22?,23-,24-,25-/m000/s1
QJIJPLFVFWXMGK-KSPFWWQASA-N
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
WGK 3