Documenti fondamentali
196811
Sigma-Aldrich
Bax-Inhibiting Peptide, Negative Control
A cell-permeable negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5. Does not suppress Bax-mediated apoptosis (~200 µM).
Sinonimo/i:
Bax-Inhibiting Peptide, Negative Control, BIP-NC, H-IPMIK-OH
Scegli un formato
5 MG
121,00 €
121,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
121,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H52N6O6S
Peso molecolare:
600.81
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
121,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A cell-permeable negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5 (Cat. No. 196810). Does not suppress Bax-mediated apoptosis (~200 µM).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
Negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5 (Cat. No. 196810)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-Ile-Pro-Met-Ile-Lys-OH
Stato fisico
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Ricostituzione
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Sawada, M., et al. 2003. Nature Cell Biol.5, 352.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1