Documenti fondamentali
1.94604
Supelco
Etilenglicole
Sinonimo/i:
Ethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPARTA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - open cup