Documenti fondamentali
1.94602
Supelco
4-metil-2-pentanone
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Isobutil metil chetone, Isopropilacetone, MIBK, Metil isobutil chetone
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Beilstein:
605399
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Temp. autoaccensione
840 °F
Limite di esplosione
1.2-8 %, 93 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup