Documenti fondamentali
1.94524
Supelco
2-Propanolo
EMPLURA®
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
P. ebollizione:
82 °C (lit.)
Tensione di vapore:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.94524.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94524.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.94524.9027: 25 L Minimum Order Quantity: 1
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup