Documenti fondamentali
1.94520
Supelco
Etere di petrolio
parameter 40-60 °C, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Petroleum ether
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Parametri
40-60 °C
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Temperatura di conservazione
20-25°C
Categorie correlate
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-5.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< -21 °C