Documenti fondamentali
1.94511
Supelco
Piperidine
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Piperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup