Documenti fondamentali
1.93708
Supelco
Calcium nitrate tetrahydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Calcium nitrate tetrahydrate
About This Item
Formula condensata:
Ca(NO3)2 · 4 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Ca+2].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O
InChI
1S/Ca.2HNO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;2*(H,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;;
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1