Documenti fondamentali
1.93623
Supelco
Zinc chloride
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Zinc chloride, Dichlorozinc
About This Item
Formula condensata:
ZnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
1 mmHg ( 428 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Punto di fusione
293 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3