Documenti fondamentali
1.93401
Supelco
Acido cloridrico
~35%, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
~35%
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.93401.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93401.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93401.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93401.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1