Documenti fondamentali
1.93296
Supelco
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
632.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Ce].[S](=O)(=O)(O)O.N.O
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93296.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93296.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3