Documenti fondamentali
383090
Sigma-Aldrich
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
ACS reagent, ≥94%
Sinonimo/i:
Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate
Scegli un formato
100 G
145,00 €
500 G
449,00 €
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
145,00 €
500 G
449,00 €
About This Item
Formula condensata:
Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
632.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NB.24
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Saggio
≥94%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezze
≤0.05% insol. dil. H2SO4
Punto di fusione
130 °C (lit.)
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤0.03%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.01%
Stringa SMILE
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Ammonium cerium(IV) sulfate dehydrate is a cerium salt widely used in the volumetric analysis.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Self-Poled Transparent and Flexible UV Light-Emitting Cerium Complex-PVDF Composite: A High-Performance Nanogenerator.
Garain S, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(2), 1298-1307 (2015)
David CA and Hellier DG
Dictionary of Environmentally Important Chemicals, 92-92 (1997)
Cerium-initiated grafting of acrylonitrile onto cellulosic materials.
Hebeish A and Mehta PC.
Journal of Applied Polymer Science, 12(7), 1625-1647 (1968)
Analysis of phenolic compounds in health care products by low-pressure liquid-chromatography with monolithic column and chemiluminescent detection.
Ballesta-Claver J, et al.
Luminescence, 26(1), 44-53 (2011)
S Kaul et al.
Amino acids, 34(2), 315-320 (2006-11-07)
An assessment of the potential of proline to scavenge free radicals was made in a couple of in vitro assay systems, namely graft co-polymerization and autooxidation of pyrogallol. Both these assays are essentially dependent upon free radical mechanisms. Graft co-polymerization