Documenti fondamentali
1.93243
Supelco
Acetato di sodio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Acido acetico
About This Item
Formula condensata:
CH3COONa · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.08
Beilstein:
3732037
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado:
ACS reagent
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Temp. autoaccensione
1112 °F
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
1.93243.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93243.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Altre note
Substrato dell′enzima per l′acetato chinasi (EC 2.7.2.1)
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1