Documenti fondamentali
1.93024
Supelco
Hydriodic acid 55%
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Hydriodic acid, Hydriotic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HI
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
P. ebollizione
127 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
I
InChI
1S/HI/h1H
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93024.0251: 250 mL, Minimum order quantity: 12
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash