Documenti fondamentali
1.93022
Supelco
Phosphomolybdic acid
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Phosphomolybdic acid hydrate, Molybdophosphoric acid
About This Item
Formula condensata:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
1825.25 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Densità
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A precursor to hybrid organic-inorganic based molecular batteries with applications as cation-insertion electrodes.
Confezionamento
1.93022.0026: 25 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3