176708
Angiostatin K1-3, Human, Recombinant, E. coli
Angiostatin K1-3 is a recombinant form expressed in E. coli as a single, non-glycosylated polypeptide chain of 259 amino acids. A specific inhibitor of endothelial cell growth and angiogenesis.
Sinonimo/i:
Ang K1-3, K1-3, rHuAng K1-3
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC and SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Solubilità
aqueous buffer containing 0.1% BSA: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Cao, E., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 22924.
Sim, B.K., et al. 1997. Cancer Res.57, 1329.
Wu, Z., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun.236, 651.
O′Rieilly, M.S., et al. 1994. Cell79, 315.
Peterson, T.E., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 6104.
Forsgren, M., et al. 1987. FEBS Lett.213, 254.
Malinowski, D.P., et al. 1984. Biochemistry23, 4243.
WGK 1