Documenti
1.72572
SAFC
Solfato di magnesio eptaidrato
extra pure, for tablewater, FCC
Sinonimo/i:
Sali di Epsom
About This Item
Formula condensata:
MgSO4 · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-298-2
Conformità normativa
FCC
Livello qualitativo
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
solid
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
710 g/L
Densità
1.68 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Magnesium sulfate heptahydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1