Documenti fondamentali
172104
Sigma-Aldrich
Anaphase-Promoting Complex Inhibitor, TAME
The Anaphase-Promoting Complex Inhibitor, TAME, also referenced under CAS 1784-03-8, controls the biological activity of Anaphase-Promoting Complex. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Anaphase-Promoting Complex Inhibitor, TAME, TAME hydrochloride, APC/C Inhibitor I, APC/C-Cdc20 Interaction Inhibitor I, Cyclosome Inhibitor I
Scegli un formato
50 MG
74,00 €
74,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
74,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22N4O4S · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.41 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
74,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(NC(CCC[N+H]=C(N)N)C(=O)OC)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
InChI
1S/C14H22N4O4S.ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)23(20,21)18-12(13(19)22-2)4-3-9-17-14(15)16;/h5-8,12,18H,3-4,9H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H
JIQFFACVQXXHMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
TAME is a potent ubiquitin ligase inhibitor that specifically blocks Anaphase-Promoting Complex (APC) activation by directly binding to APC and disrupts the IR-tail-dependent interactions between APC and its activator proteins Cdc20 or Cdh1. It stabilizes APC substrates and is shown to inhibit cyclin proteolysis in mitotic Xenopus egg extract with an IC50 = 12 µM.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Sackton, K.L., et al. 2014. Nature. In press.
Zeng, X., et al. 2010. Cancer Cell18, 382.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3