16-101
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone 4G10®, agarose conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
4G10 Phosphotyrosine Antibody, Clone 4G10 Anti-Phosphotyrosine, Phosphotyrosine Detection Antibody
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PID1(55022)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
General Post-translation Modification
Suitable for immunoprecipitation and affinity purification.
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Immunoprecipitation Analysis:
10-50 μL of this antibody immunoprecipitated the EGF receptor and other tyrosine phosphorylated proteins from EGFstimulated A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Pervanadate-treated human A431 cell extracts, EGF-treated human A431 cells.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2