1.50987
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 75 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
Scegli un formato
1.110,00 €
Spedizione prevista il13 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.110,00 €
Spedizione prevista il13 febbraio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART™ 75-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
21% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
7.5 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 50000
Symmetry (Anthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Anthracene): ≥ 3.0