14-770-M
mTOR (1362-end) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal FLAG-tagged, recombinant, human mTOR, amino acids 1362-end, for use in Kinase Assays.
Sinonimo/i:
FRAP1
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Stato
liquid
Attività specifica
377 U/mg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Solubilità
water: soluble
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MTOR(2475)
Descrizione generale
Protein Target: mTOR (FRAP1)
Target Sub-Family: Lipid/Atypical
N-terminal FLAG-tagged, recombinant, human mTOR, amino acids 1362-end
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) protein is a serine/threonine protein kinase belonging to PI3K-related kinase (PIKK) family, expressed throughout the body.[1][2]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2