1.46488
Fluido A
ready-to-use, bottle volume 500 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Fluido A secondo USP, Liquido di risciacquo, liquido di lavaggio
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
pkg of (500 ml in 500 ml bottle with yellow screw cap and septum (6 bottles per box))
Capacità bottiglia
500 mL
Volume del flacone
500 mL , filling volume
pH
7.1
applicazioni
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1