1.46483
Fluid D
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
pkg of (300 ml in 500 ml bottle with yellow flip cap and septum (6 bottles per box))
tecniche
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
500 mL
Volume del flacone
300 mL , filling volume
pH
7.1
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
nonselective for
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1