1.46807
Fluid A
ready-to-use, bottle volume 500 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Fluid A for Sterility Testing, Rinse Fluid, Rinsing Solution Fluid A, Washing Fluid
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP (2.6.13)
JP (4.06)
USP (71)
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 500 mL (in 500 mL bottle with screw cap and 3 loci)
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
Capacità bottiglia
500 mL
Volume del flacone
500 mL , filling volume
pH
6.9-7.3
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for bacteria
Descrizione generale
It serves as a rinse buffer in general and can be used for an initial rinse of the filter membrane to inactivate any inhibitors if present.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1