1.46372
Brodo MacConkey
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Brodo Medium G, MacC
Scegli un formato
44,80 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
About This Item
44,80 €
A magazzinoDettagli
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13
USP 62
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
single packed of (100 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
250 mL
Volume del flacone
100 mL , filling volume
pH
7.3
applicazioni
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
enterobacteriaceae
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2