1.46175
Buffered NaCl Peptone Solution with LTH
ready-to-use, tube volume 9 mL , Filling Volume
Sinonimo/i:
Buffered Saline Peptone Water with neutralizer, Buffered Sodium Chloride Peptone with 0.3% Lecithin, 3% Tween and 0.1% Histidine
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13
Livello qualitativo
Descrizione
For the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità
17 mL
Volume provetta
9 mL , Filling Volume
pH
7.0
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Componenti
tween
lecithin
histidine
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1