Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41113035
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
sterility
aseptically filled
product line
RCS®
form
plate (ready-to-use)
feature
individually wrapped
composition
Chloramphenicol , Chlortetracycline
packaging
single packed of 50 units
manufacturer/tradename
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
2-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Le strisce agarizzate SDX sono terreni di coltura pronti all′uso per determinare lieviti e muffe presenti nell′aria con campionatori d′aria RCS® Ciascuna striscia agar è saldata in una guaina richiudibile ed è visibile al 100% per garantire la massima sicurezza in ambienti critici. L′agar destrosio Sabouraud è contenuto in una pellicola dal fondo flessibile. L′agar destrosio Sabouraud (SDX, SDA) è un terreno di coltura complesso per la coltivazione e l′isolamento di una vasta serie di lieviti e muffe. Il destrosio supporta la crescita di funghi. Il terreno di coltura è addizionato di cloroamfenicolo e clorotetraciclina per inibire la crescita della flora batterica associata.
Application
Le strisce agarizzate si usano per monitorare atmosfera e gas compressi tramite campionatori d′aria RCS® .
Legal Information
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2