1.32383
Anaerocult™ C
For creating a low-oxygen, high-CO2 atmosphere inside an anaerobic jar, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Microaerophilic growth, Microaerophilic incubation
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Caratteristiche
Generates an oxygen depleted and CO2-enriched atmosphere in a 2.5 liter anaerobe jar.
Confezionamento
pack of 25 bags
Produttore/marchio commerciale
Anaerocult™
Condizioni di stoccaggio
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
applicazioni
microbiology
Compatibilità
ANAEROTEST™
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Lungs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Articoli
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.