129935
Actinomycin D, 7-Amino-
7-Aminoactinomycin D, like its parent molecule, actinomycin D, is a DNA intercalator and has antibacterial properties. Exhibits growth-inhibitory activity against certain leukemias and sarcomas.
Sinonimo/i:
Actinomycin D, 7-Amino-, 7-AAD, 7-Amino-AMD, 7-Aminoactinomycin C₁, 7-Aminodactinomycin
Saggio
≥85% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
red-purple
input
sample type intact cells
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)
YXHLJMWYDTXDHS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
leukemias and sarcomas
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Berg, R.J., et al. 1993. Carcinogenesis14, 103.
Chen, F.M. 1992. Biochemistry31, 6223.
Schmid, I., et al. 1992. Cytometry13, 204.
Toba, K., et al. 1992. Cytometry13, 60.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3