120650
Eshmuno® CMX Resin
Eshmuno® CMX
Sinonimo/i:
Eshmuno® CMX
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
(Carboxy and Alkyl Group)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile (Caustic Stable)
Forma fisica
resin
Analiti specifici
MAbs
Parametri
300 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
polymer, polyvinyl ether
Dimens. media particelle
50 μm
Capacità
60 mg binding capacity (pIgG/ml of resin)
applicazioni
ADC
mAb
Tecnica di separazione
mixed mode
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Intensify processes and decrease costs by reducing the number of chromatographic steps and buffer consumption
- Improve performance with higher recovery rates, high selectivity and superior dynamic binding capacity
- Improve the user experience with a broad operational window, simplified process development and easy column packing due to a rigid base bead
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C