1.25086
Fractogel® EMD TMAE (S)
RoboColumn Fractogel® TMAE (S), volume 0.2 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
RoboColumn Fractogel® TMAE (S), 0.2 ml
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Fractogel®
Stato
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
D.I. × Lungh. colonna
5 mm × 10 mm
Volume
0.2 mL
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
20-40 μm
Capacità
~100 mg, BSA binding capacity
applicazioni
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
anion exchange
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
- Excellent binding to large viruses at increased loading
- Homogenous binding with high selectivity and purity
- Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articoli
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.