125059
Fractogel® EMD DMAE (M)
MiniChrom Fractogel® DMAE (M), volume 1 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
MiniChrom Column Fractogel® DMAE (M), 1 ml
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Livello qualitativo
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Fractogel®
Forma fisica
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
Volume
1 mL
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
~100 mg, BSA binding capacity
applicazioni
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13