Documenti fondamentali
1.24513
Supelco
Bathophenanthroline
GR for analysis
Sinonimo/i:
Bathophenanthroline, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
216-767-1
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
215-220 °C
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 217 - 222 °C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3