Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 184,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 254,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 907,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H14N2Na2O6S2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.49 (anhydrous basis)
MDL number:
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Assay:
≥95%
Form:
powder
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate has been used to measure iron to determine the solubility of iron in the biological sample. It has been used as an iron chelator to grow plants without Fe-EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid).
Biochem/physiol Actions
Bathophenanthrolinedisulfonic acid is a metal chelator. It permits iron determination to be made in aqueous medium without need for solvent extraction. It forms a complex with Fe2+ and makes it unavailable to Fe2+ transporter, thereby inhibiting the transport of iron into chloroplasts. Bathophenanthrolinedisulfonic acid is also used in the assay for determining intracellular glutathione.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description 98% | description for the spectrophotometric det. of Fe, ≥98.0% (HPLC) | description for spectrophotometric det. of Fe in serum, ≥99.0% |
| assay ≥95% | assay 98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (NT) |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility water: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow (to red) | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 300 °C (lit.) | mp 300 °C | mp - | mp 218-222 °C, 218-220 °C (lit.) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?