Documenti fondamentali
1.19682
Millipore
Silice
PharmPrep® P Si100, 20µm. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
Scegli un formato
10 G
130,00 €
100 G
533,00 €
1 KG
2.479,00 €
1196829010
23.148,00 €
1196829025
60.793,00 €
130,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
130,00 €
100 G
533,00 €
1 KG
2.479,00 €
1196829010
23.148,00 €
1196829025
60.793,00 €
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115709
Numero indice EU:
231-545-4
130,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Materiali
spherical silica gel
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Parametri
≤25 bar max. pressure
Dimensione pori
10 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑800 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
PharmPrep P Si100, 20µm. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Risultati analitici
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
theoretical number of plates (2-Nitrotoluene): ≥ 7000 1 / m
Pressure: ≤ 10 bar
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Particle Size (d10): 10.0 - 15.0 µm
Particle Size (d50): 16.0 - 23.0 µm
Particle Size (d90): 25.0 - 40.0 µm
Note legali
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany