Documenti fondamentali
1.19132
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-8e, 10µm
Scegli un formato
10 G
98,00 €
100 G
666,00 €
1 EA
Chiedi
1 KG
6.665,00 €
1191329010
Chiedi
1191329025
Chiedi
98,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
98,00 €
100 G
666,00 €
1 EA
Chiedi
1 KG
6.665,00 €
1191329010
Chiedi
1191329025
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
98,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Materiali
spherical silica gel
Livello qualitativo
Parametri
≤40 bar max. pressure
Dimensione pori
10 nm mean pore size
applicazioni
plasma purification
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1