1.16738
1-Methoxy-2-propanol
EMPLURA®
Sinonimo/i:
1-Methoxy-2-propanol, Propylene glycol monomethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
11.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
287 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
11000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.7-11.5 % (v/v)
Impurezze
≤0.002% Free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% Water
≤0.29% 2-Methoxypropan-1-ol (GC)
≤100 ppb Fe (Iron)
≤1000 ppb Na (Sodium)
≤20 ppb Al (Aluminium)
≤20 ppb Cu (Copper)
≤20 ppb Ni (Nickel)
≤20 ppb Zn (Zinc)
≤50 ppb Ca (Calcium)
≤50 ppb K (Potassium)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. eboll.
120 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-97 °C
Temp. transizione
flash point 31 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-25°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Insights into the mechanism of the solvolysis of propylene oxide over titanium silicalite-1: a theoretical study.: This research offers a theoretical exploration of the solvolysis mechanisms of propylene oxide facilitated by titanium silicalite-1, contributing valuable insights into the catalytic processes involving similar volatile organic compounds (Qin et al., 2023).
- Measuring the quantity of harmful volatile organic compounds inhaled through masks.: This study evaluates the levels of harmful volatile organic compounds, including 1-methoxy-2-propanol, that are inhaled through various types of masks, highlighting the potential health risks and the effectiveness of masks in blocking organic vapors (Ryu and Kim, 2023).
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup