1.16732
Nitrite Test Strips, reflectometric
0.03-1.00 g/L (NO₂⁻), REFLECTOQUANT®
Sinonimo/i:
Nitrite chemical test strips, Nitrite test strip for instrument reader
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Nitrite Test, reflectometric, 0.03-1.00 g/L (NO2-), for use with REFLECTOQUANT®
Descrizione
quantitative
Livello qualitativo
Analiti specifici
nitrite
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: amine reactive
Campo di misura
0.03-1.00 g/L (NO2-)
Compatibilità
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Assay
- standard 1:
0.09 - 0.11 g/l
- standard 2: 0.45 - 0.55 g/l
- standard 3: 0.72 - 0.88 g/l
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2