Documenti fondamentali
1.15165
Supelco
Amberlite MB-6113 Ion Exchange Resin
matrix mixed-bed, 15-50 mesh
Sinonimo/i:
polymeric adsorbent
Scegli un formato
500 G
144,00 €
144,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
144,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
144,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Ion exchanger Amberlite MB-6113, suitable for ion chromatography, matrix (strongly acidic H+form and strongly basic OH- form)
Stato
resin
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
Matrice
(strongly acidic H+form and strongly basic OH- form)
PS-DVB
Dimensione particelle
355-1180 μm
Tecnica di separazione
mixed mode
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
mixed-bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H⁺ form and strongly basic OH⁻ form
Risultati analitici
Description: blue and cream-coloured spherules
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3