1.04765
I Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic, cationic
Sinonimo/i:
polymeric adsorbent
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ion exchanger I, (strongly acidic cation exchanger, H⁺-form) GR for analysis Reag. Ph Eur
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Forma fisica
resin
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrice
PS-DVB
Gruppo funzionale matrice
SCX
Dimensione particelle
300-1100 μm
Densità bulk
850 kg/m3
Tecnica di separazione
cation exchange
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Exchange capacity: ≥ 1.7 mol/l
Exchange capacity (calculated on dried substance): 4.5 - 5
Water (according to Karl Fischer): 50 - 60
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3