Documenti fondamentali
1151158
Millipore
ProSep®-vA Ultra 1 x 100 mL
High-titer antibody purification
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011308
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Prosep®
Parametri
<1000 cm/hr flow rate
tecniche
protein purification: suitable
Alt. letto
≤450 mm
Dimensione particelle
75-125 μm
pH
1 – 9
Confezionamento
Bottle
Note legali
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1