Documenti
SMB00248
Sigma-Aldrich
β-D-Glucopyranosyl taraxinic ester
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.44
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=C[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CCC(=CCC1)C(=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C21H28O9/c1-10-4-3-5-12(6-7-13-11(2)19(26)28-14(13)8-10)20(27)30-21-18(25)17(24)16(23)15(9-22)29-21/h5,8,13-18,21-25H,2-4,6-7,9H2,1H3/b10-8-,12-5+/t13-,14+,15+,16+,17-,18+,21-/m0/s1
SIOXYUXOHTZOOM-BETKIOCASA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3