1150-OP
Acrylamide
OmniPur® Grade, >=99.9%, Suitable for polyacrylamide gel electrophoresis
Sinonimo/i:
OmniPur® Acrylamide, Propenamide, Acrylic Acid Amide
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Attività estranea
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Specifications:
Assay: ≥99.9%
Conductivity (40%, water): ≤5 µmho
Free Acrylic Acid: ≤0.001%
Iron (Fe): ≤0.0001%
Lead (Pb): ≤0.0001%
Melting point: 84-86°C
pH (10% in 100 mM NaCl, , 25°C): 5.5-6.5
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup