Documenti fondamentali
114825-M
Sigma-Aldrich
Adapalene
A cell-permeable naphthoic acid compound that exhibits selective affinity and agonistic potency toward RARβ and RARγ over RARα.
Sinonimo/i:
Adapalene, CD271, RAR Agonist V, ADA, Differin, 6-(3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, CD 271, Differin, 6-(3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, CD 271, CD271, RAR Agonist V, ADA
Scegli un formato
25 MG
84,70 €
84,70 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
84,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H28O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
84,70 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 12 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(cc(cc1)c5cc6c(cc(cc6)C(=O)O)cc5)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)
LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable naphthoic acid compound that exhibits selective affinity and agonistic potency toward RARβ and RARγ over RARα (Kd = 34, 130, and 1100 nM, respectively; AC50 = 2.3, 9.3, and 22 nM, respectively, in COS-7-based reporter assays) without appreciable affinity toward cytosolic retinoic acid binding proteins CRABP I/II (Kd >>1 µM) or detectable activity toward RXRα (AC50 >1 µM). The biological activity and pharmaceutical efficacy of ADA are generally shown to be superior to those of ATRA/Tretinoin (Cat. No. 554720) both in vitro and in vivo.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Irby, C.E., et al. 2008. J. Adolesc. Health43, 421.
Ocker, M., et al. 2003. Int. J. Cancer107, 453.
Kim, M.J., et al. 2000. J. Invest. Dermatol.114, 349.
Shroot, B., et al. 1997. J. Am. Acad. Dermatol.36, S96.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3