1.13990
Spectromelt® C 10
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy, for X-ray fluorescence analysis
Stato
solid
tecniche
XRF: suitable
Solubilità
water: partially soluble
Cationi in tracce
Al: ≤0,001%
Ba: ≤ 0,001%
Ca: ≤ 0,001%
Co: ≤ 0,001%
Cr: ≤ 0,001%
Cu: ≤ 0,001%
Fe: ≤ 0,001%
K: ≤ 0,001%
Mn: ≤ 0,001%
Mo: ≤ 0,001%
Ni: ≤ 0,001%
Pb: ≤ 0,001%
Si: ≤ 0,001%
Sr: ≤ 0,001%
Ti: ≤ 0,001%
V: ≤ 0,001%
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Al (Aluminium): ≤ 0,001
Ba (Barium): ≤ 0,001
Ca (Calcium): ≤ 0,001
Co (Cobalt): ≤ 0,001
Cr (Chromium): ≤ 0,001
Cu (Copper): ≤ 0,001
Fe (Iron): ≤ 0,001
K (Potassium): ≤ 0,001
Mn (Manganese): ≤ 0,001
Mo (Molybdenum): ≤ 0,001
Ni (Nickel): ≤ 0,001
Pb (Lead): ≤ 0,001
Si (Silicon): ≤ 0,001
Sr (Strontium): ≤ 0,001
Ti (Titanium): ≤ 0,001
V (Vanadium): ≤ 0,001
WGK 1
Contenuto correlato
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
Le tecniche di spettroscopia atomica come AAS, AES, ICP-OES e ICP-MS consentono di identificare e quantificare la composizione elementale dei campioni.