Key Documents
1.12936
Supelco
Oxidizing decomposition reagent
for compounds containing P and N
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Densità bulk
800‑900 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1