Key Documents
1.12668
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Sinonimo/i:
HPTLC Silica gel 60 DIOL Plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
HPTLC: suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
10 cm × 10 cm
Dimensione particelle
5-6 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 Glass plates 10 x 10 cm
Applicazioni
Glass HPTLC Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s plates. Silica gel HPTLC plates size 10 x 10 cm, 25 sheets.
Linkage
Replaces: 12668-5; 12668