Documenti fondamentali
1.12117
Millipore
L-Citrulline
≥99% (perchloric acid titration)
Sinonimo/i:
L-Citrulline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
206-759-6
Saggio
≥99% (perchloric acid titration)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for biochemistry
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; hydrochloric acid 1 mol/l): +22.0 to +23.0
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3